Läs mer
Ansell GAMMEX Latex EnLite-handskar
Produktkod. 17815483 Handla allt Ansell Produkter
Storlek:
5.5
6
6.5
7
7.5
8
8.5
9
Produktkod. 17815483
Brand: Ansell 330061055
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
GAMMEX Latex EnLite Gloves är puderfria pålitliga operationshandskar med bekväm passform.
  • Unika anatomiska former förbättrar komforten
  • Exklusiva tillverkningsprocesser minimerar risken för att utveckla allergier och känslighet
  • En kloreringsbehandling gör det enkelt att ta på sig
  • Rak mudd ger ett säkert grepp om klänningen
  • Slät med mikrotexturerad finish för säker instrumenthantering och grepp
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Certifieringar/efterlevnad (Europa) EN 420:2003 + A1:2009, EN 455 1-4, ISO 10282, JIS T9107
Accelerator gratis No
Användningsområden Healthcare
AQL 0.65
Färg Natural
Disponibel Reusable
Exteriör finish Smooth
Fingertjocklek (engelska) 8.66 ± 0.79 in.
Fingertjocklek (metrisk) 0.22 ± 0.02 mm
Hand Specific
Användning av laboratorium/renrum Laboratory
Latexfri No
Material Natural Rubber Latex
Palmtjocklek (engelska) 8.07 ± 0.79 in.
Handflatans tjocklek (metrisk) 0.21 ± 0.02 mm
Pulveriserad Powder Free
Produkttyp Surgical Gloves
Storlek 5.5
Sterilitet Sterile
Tjocklek (engelska) 8.07 ± 0.79 in.
Tjocklek (metrisk) 0.21 ± 0.02 mm
Förpackningstyp Carton
Längd (engelska) 11.2 in.
Längd (metrisk) 285 mm