Beskrivning
- Unika anatomiska former förbättrar komforten
- Exklusiva tillverkningsprocesser minimerar risken för att utveckla allergier och känslighet
- En kloreringsbehandling gör det enkelt att ta på sig
- Rak mudd ger ett säkert grepp om klänningen
- Slät med mikrotexturerad finish för säker instrumenthantering och grepp
Specifikationer
Specifikationer
| Certifieringar/efterlevnad (Europa) | EN 420:2003 + A1:2009, EN 455 1-4, ISO 10282, JIS T9107 |
| Accelerator gratis | Nej |
| Användningsområden | Sjukvård |
| AQL | 0.65 |
| Färg | Naturlig |
| Disponibel | Återanvändbar |
| Exteriör finish | Jämna |
| Finger Thickness (English) | 8,66± 0,79 tum. |
| Fingertjocklek (metrisk) | 0,22± 0,02 mm |
| Hand | Specifik |
| Visa mer |