Läs mer
Ansell GAMMEX Latex EnLite-handskar
Produktkod. 17895473 Handla allt Ansell Produkter
Change view
Storlek:
5.5
6
6.5
7
7.5
8
8.5
9
8 product options available for selection
Product selection table with 8 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Storlek
17895473 7.5
17815483 5.5
17875473 6
17845473 6.5
17865473 7
17855473 8
17885473 8.5
17805483 9
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 8 options available.
8 options
Produktkod. 17895473 Leverantör Ansell Leverantörsnummer 330061075
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
GAMMEX Latex EnLite Gloves är puderfria pålitliga operationshandskar med bekväm passform.
  • Unika anatomiska former förbättrar komforten
  • Exklusiva tillverkningsprocesser minimerar risken för att utveckla allergier och känslighet
  • En kloreringsbehandling gör det enkelt att ta på sig
  • Rak mudd ger ett säkert grepp om klänningen
  • Slät med mikrotexturerad finish för säker instrumenthantering och grepp
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Certifieringar/efterlevnad (Europa) EN 420:2003 + A1:2009, EN 455 1-4, ISO 10282, JIS T9107
Accelerator gratis Nej
Användningsområden Sjukvård
AQL 0.65
Färg Naturlig
Disponibel Återanvändbar
Exteriör finish Jämna
Fingertjocklek (engelska) 8,66± 0,79 tum.
Fingertjocklek (metrisk) 0,22± 0,02 mm
Hand Specifik
Användning av laboratorium/renrum Lab
Latexfri Nej
Material Naturgummi latex
Palmtjocklek (engelska) 8.07± 0,79 tum.
Handflatans tjocklek (metrisk) 0,21± 0,02 mm
Pulveriserad Pulverfri
Produkttyp Kirurgiska handskar
Storlek 7.5
Sterilitet Sterila
Tjocklek (engelska) 8.07± 0,79 tum.
Tjocklek (metrisk) 0,21± 0,02 mm
Förpackningstyp Kartong
Längd (engelska) 11,2 tum
Längd (metrisk) 285 mm