Läs mer
Ansell GAMMEX™ Latex Glove-in-Glove™ System kirurgiska handskar
Produktkod. 17823822 Handla allt Ansell Produkter
Change view
Storlek:
5.5
6
6.5
7
7.5
8
8.5
9
8 product options available for selection
Product selection table with 8 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Storlek
17823822 8.5
17833822 7
17813622 6.5
17893612 6
17883812 7.5
17853822 8
17873822 9
17843752 5.5
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 8 options available.
8 options
Denna produkt innehåller naturgummilatex, som kan orsaka allergiska reaktioner.
Produktkod. 17823822 Leverantör Ansell Leverantörsnummer 330083085
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    60795.00 SEK
    45410.60 SEK / 50 par
    Save 15384.40 SEK
    25% Av
Beräknad leverans: 18-08-2026
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Denna produkt innehåller naturgummilatex, som kan orsaka allergiska reaktioner.
Latex, förklädd dubbla handsksystem med två handskar i en gör det enkelt att dubbla handske i en påklädning. Speciellt idealisk för användning vid högriskoperationer, såsom vid trauma eller hjärtingrepp.
  • ASTM D3577, ASTM D7160 certifierad
  • Ytter- och innerhandskar på förhand för att spara halva påtagningstiden
  • 50 % mindre inre förpackningsmaterial för att minska påverkan på miljön
  • Yttre och inre handskar är inriktade vid fingertopparna för att minimera behovet av justeringar vid påtagning
  • Ytterhandsken lossnar lätt för enkla intraoperativa byten
Specifikationer
Certifikat och efterlevnad ASTM D3577, ASTM D7160, ISO 10282
Certifieringar/efterlevnad (Europa) EN 16523-1, EN 455 1-4, EN ISO 21420:2020, EN ISO 374-1:2016, EN ISO 374-1:2016, EN ISO 374-5:2016, EN ISO 374-5:2016, EN 420:2003 + A1:2009, AS/NZS 4179
Accelerator gratis Nej
Användningsområden Sjukvård
AQL 0.65
Färg Naturlig, Klart
Disponibel Engångsbruk
Exteriör finish Fullständigt texturerat
Finger Thickness (English) 17.13± 1,97 mil
Fingertjocklek (metrisk) 0,44± 0,05 mm
Hand Specifik
Användning av laboratorium/renrum Nej
Latexfri Nej
Material Latex
Palm Thickness (English) 14.37± 1,97 mil
Handflatans tjocklek (metrisk) 0,37± 0,05 mm
Pulveriserad Pulverfri
Storlek 8.5
Sterilitet Sterila
Tjocklek (engelska) 14.37± 1,97 mil
Tjocklek (metrisk) 0,37± 0,05 mm
Modell GAMMEX-330083
Längd (engelska) 11,9 tum.
Längd (metrisk) 302 mm