Beskrivning
- ASTM D3577, ASTM D7160 certifierad
- Ytter- och innerhandskar på förhand för att spara halva påtagningstiden
- 50 % mindre inre förpackningsmaterial för att minska påverkan på miljön
- Yttre och inre handskar är inriktade vid fingertopparna för att minimera behovet av justeringar vid påtagning
- Ytterhandsken lossnar lätt för enkla intraoperativa byten
Specifikationer
Specifikationer
| Certifikat och efterlevnad | ASTM D3577, ASTM D7160, ISO 10282 |
| Certifieringar/efterlevnad (Europa) | EN 16523-1, EN 455 1-4, EN ISO 21420:2020, EN ISO 374-1:2016, EN ISO 374-1:2016, EN ISO 374-5:2016, EN ISO 374-5:2016, EN 420:2003 + A1:2009, AS/NZS 4179 |
| Accelerator gratis | No |
| Användningsområden | Healthcare |
| AQL | 0.65 |
| Färg | Natural, Green |
| Disponibel | Single-use |
| Exteriör finish | Fully Textured |
| Fingertjocklek (engelska) | 17.13 ±1.97 mil |
| Fingertjocklek (metrisk) | 0.44 ±0.05 mm |
| Visa mer |