Läs mer
Ansell GAMMEX Latexhandskar
Produktkod. 16316851 Handla allt Ansell Produkter
Storlek:
5.5
6
6.5
7
7.5
8
8.5
9
9.5
Produktkod. 16316851
Brand: Ansell 330048065
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
GAMMEX Latex Gloves är latex, puderfria operationshandskar som kombinerar optimal komfort, styrka och taktil känslighet.
  • Extra mjuk och känslig men ändå robust operationshandske
  • Förbättrar komfort och passform för att minska handtrötthet
  • Formade fingerkuddar förbättrar fingertoppskänsligheten
  • Ytterligare rengöringsprocesser för att minimera risken för att utveckla allergier och känslighet
  • Testad för användning med kemoterapiläkemedel och ett brett utbud av kemikalier
Specifikationer
Certifieringar/efterlevnad (Europa) AS/NZS 4179, ASTM D6978, ASTM F739, EN 16523-1, EN 374-2 and -4, EN 455 1-4, EN ISO 21420:2020, EN ISO 374-1:2016, EN ISO 374-5:2016, ISO 10282, JIS T9107
Accelerator gratis No
Användningsområden Healthcare
AQL 0.65
Färg Natural
Disponibel Single-use
Exteriör finish Smooth
Fingertjocklek (engelska) 8.66 ± 0.79 in.
Fingertjocklek (metrisk) 0.22 ± 0.02 mm
Hand Specific
Användning av laboratorium/renrum Laboratory
Latexfri No
Palmtjocklek (engelska) 7.87 ± 0.79 in.
Handflatans tjocklek (metrisk) 0.20 ± 0.02 mm
Pulveriserad Powder Free
Storlek 6.5
Sterilitet Sterile
Tjocklek (engelska) 7.87 ± 0.79 in.
Tjocklek (metrisk) 0.20 ± 0.02 mm
Längd (engelska) 11.4 in.
Längd (metrisk) 290 mm