Läs mer
Ansell GAMMEX Latexhandskar
Produktkod. 16396841 Handla allt Ansell Produkter
Change view
Storlek:
5.5
6
6.5
7
7.5
8
8.5
9
9.5
9 product options available for selection
Product selection table with 9 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Storlek
16396841 5.5
16306851 6
16316851 6.5
16326851 7
16336851 7.5
16346851 8
16356851 8.5
16366851 9
16376851 9.5
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 9 options available.
9 options
Produktkod. 16396841 Leverantör Ansell Leverantörsnummer 330048055
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    782.00 SEK
    476.02 SEK / 50 par
    Save 305.98 SEK
    39% Av
 Begränsad artikel
I lager
GAMMEX Latex Gloves är latex, puderfria operationshandskar som kombinerar optimal komfort, styrka och taktil känslighet.
  • Extra mjuk och känslig men ändå robust operationshandske
  • Förbättrar komfort och passform för att minska handtrötthet
  • Formade fingerkuddar förbättrar fingertoppskänsligheten
  • Ytterligare rengöringsprocesser för att minimera risken för att utveckla allergier och känslighet
  • Testad för användning med kemoterapiläkemedel och ett brett utbud av kemikalier
Specifikationer
Certifieringar/efterlevnad (Europa) AS/NZS 4179, ASTM D6978, ASTM F739, EN 16523-1, EN 374-2 och -4, EN 455 1-4, EN ISO 21420:2020, EN ISO 374-1:2016, EN ISO 374-5:2016, ISO 10282, JIS T9107
Accelerator gratis Nej
Användningsområden Sjukvård
AQL 0.65
Färg Naturlig
Disponibel Engångsbruk
Exteriör finish Jämna
Finger Thickness (English) 8,66 ±0,79 tum
Fingertjocklek (metrisk) 0,22± 0,02 mm
Hand Specifik
Användning av laboratorium/renrum Lab
Latexfri Nej
Material Naturgummi latex
Palm Thickness (English) 7,87 ±0,79 tum
Handflatans tjocklek (metrisk) 0,20± 0,02 mm
Pulveriserad Pulverfri
Storlek 5.5
Sterilitet Sterila
Tjocklek (engelska) 7,87 ±0,79 tum
Tjocklek (metrisk) 0,20± 0,02 mm
Längd (engelska) 11,4 tum
Längd (metrisk) 290 mm