Läs mer
Ansell GAMMEX™ Latex högkänsliga kirurgiska handskar
Produktkod. 17883792 Handla allt Ansell Produkter
Change view
Storlek:
5.5
6
6.5
7
7.5
8
8.5
9
8 product options available for selection
Product selection table with 8 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Storlek
17883792 8.5
17843842 7.5
17843832 6.5
17823752 7
17813602 9
17873832 5.5
17833832 6
17823632 8
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 8 options available.
8 options
Denna produkt innehåller naturgummilatex, som kan orsaka allergiska reaktioner.
Produktkod. 17883792 Leverantör Ansell Leverantörsnummer 330051085
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1198.68 SEK
    830.33 SEK / 50 par
    Save 368.35 SEK
    30% Av
I lager
Denna produkt innehåller naturgummilatex, som kan orsaka allergiska reaktioner.
Latex, puderfria operationshandskar med hög taktil känslighet och fingerfärdighet för detaljerade ingrepp.
  • SV ISO 21420:2020, EN ISO 374-1:2016, EN ISO 374-1:2016, EN ISO 374-5:2016, EN ISO 374-5:2016, ISO 10282 certifierad
  • 20 % tunnare i genomsnitt än Ansells vanliga puderfria operationshandskar i latex för hög känslighet
  • Mjuk latexformulering förbättrar komforten för optimal kirurgisk finess
  • Slät med en mikrotexturerad finish för säker hantering av instrument i torra och fuktiga förhållanden
Specifikationer
Certifikat och efterlevnad ASTM D6978, ISO 10282
Certifieringar/efterlevnad (Europa) EN 16523-1, EN 374:2003, EN 420:2003 + A1:2009, EN 455 1-4, EN ISO 21420:2020, EN ISO 374-1:2016, EN ISO 374-1:2016, EN ISO 374-5:2016, EN ISO 374-5:2016, JIS T9107, AS/NZS 4179
Accelerator gratis Nej
Användningsområden Sjukvård
AQL 0.65
Färg Brun
Disponibel Engångsbruk
Exteriör finish Delvis strukturerad
Finger Thickness (English) 7,48 ±0,79 mil
Fingertjocklek (metrisk) 0,19± 0,02 mm
Hand Specifik
Användning av laboratorium/renrum Nej
Latexfri Nej
Material Latex
Palm Thickness (English) 7,09 ±0,79 mil.
Handflatans tjocklek (metrisk) 0,18± 0,02 mm
Pulveriserad Pulverfri
Storlek 8.5
Sterilitet Sterila
Tjocklek (engelska) 7,09 ±0,79 mil.
Tjocklek (metrisk) 0,18± 0,02 mm
Modell GAMMEX-330051
Längd (engelska) 11,2 tum
Längd (metrisk) 285 mm