Läs mer
Ansell GAMMEX™ Latex högkänsliga kirurgiska handskar
Produktkod. p-7250191 Handla allt Ansell Produkter
Storlek:
5.5
6
6.5
7
7.5
8
8.5
9
Denna produkt innehåller naturgummilatex, som kan orsaka allergiska reaktioner.
Produktkod. 17843842
Brand: Ansell 330051075
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Denna produkt innehåller naturgummilatex, som kan orsaka allergiska reaktioner.
Latex, puderfria operationshandskar med hög taktil känslighet och fingerfärdighet för detaljerade ingrepp.
  • SV ISO 21420:2020, EN ISO 374-1:2016, EN ISO 374-1:2016, EN ISO 374-5:2016, EN ISO 374-5:2016, ISO 10282 certifierad
  • 20 % tunnare i genomsnitt än Ansells vanliga puderfria operationshandskar i latex för hög känslighet
  • Mjuk latexformulering förbättrar komforten för optimal kirurgisk finess
  • Slät med en mikrotexturerad finish för säker hantering av instrument i torra och fuktiga förhållanden
Specifications
Certifikat och efterlevnad ASTM D6978, ISO 10282
Certifieringar/efterlevnad (Europa) EN 16523-1, EN 374:2003, EN 420:2003 + A1:2009, EN 455 1-4, EN ISO 21420:2020, EN ISO 374-1:2016, EN ISO 374-1:2016, EN ISO 374-5:2016, EN ISO 374-5:2016, JIS T9107, AS/NZS 4179
Accelerator gratis No
Användningsområden Healthcare
AQL 0.65
Färg Brown
Disponibel Single-use
Exteriör finish Partially Textured
Fingertjocklek (engelska) 7.48 ±0.79 mil
Fingertjocklek (metrisk) 0.19 ±0.02 mm
Hand Specific
Användning av laboratorium/renrum No
Latexfri No
Material Latex
Palmtjocklek (engelska) 7.09 ±0.79 mil
Handflatans tjocklek (metrisk) 0.18 ±0.02 mm
Pulveriserad Powder Free
Storlek 7.5
Sterilitet Sterile
Tjocklek (engelska) 7.09 ±0.79 mil
Tjocklek (metrisk) 0.18 ±0.02 mm
Modell GAMMEX-330051
Längd (engelska) 11.2 in.
Längd (metrisk) 285 mm