Läs mer
Ansell GAMMEX Latex Micro Handskar
Produktkod. 16366861 Handla allt Ansell Produkter
Change view
Storlek:
5.5
6
6.5
7
7.5
8
8.5
9
8 product options available for selection
Product selection table with 8 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Storlek
16366861 5.5
16376861 6
16386861 6.5
16396861 7
16306871 7.5
16316871 8
16326871 8.5
16336871 9
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 8 options available.
8 options
Produktkod. 16366861 Leverantör Ansell Leverantörsnummer 330052055
GAMMEX Latex Micro Gloves är puderfria kirurgiska handskar av latex som erbjuder exceptionell taktil känslighet och fingerfärdighet.
  • Mikrotunn: 15 % tunnare* för förbättrad precisionsprestanda
  • Ergonomisk design: Exceptionell komfort och passform för minskad handtrötthet
  • Påtagningshjälpteknik: Lätt att ta på eller av med torra eller fuktiga händer
  • *jämfört med Ansells standardlatexhandskar
Specifikationer
Certifieringar/efterlevnad (Europa) AS/NZS 4179, EN 16523-1, EN 455 1-4, EN ISO 21420:2020, EN ISO 374-1:2016, EN ISO 374-5:2016
Accelerator gratis Ja
Användningsområden Sjukvård
AQL 0.65
Färg Brun
Disponibel Engångsbruk
Exteriör finish Jämna
Finger Thickness (English) 7,87± 0,79 tum.
Fingertjocklek (metrisk) 0,20± 0,02 mm
Hand Specifik
Användning av laboratorium/renrum Lab
Latexfri Nej
Material Naturgummi latex
Palm Thickness (English) 7.09± 0,79 tum.
Handflatans tjocklek (metrisk) 0,18± 0,02 mm
Pulveriserad Pulverfri
Storlek 5.5
Sterilitet Sterila
Tjocklek (engelska) 7,87± 0,79 tum.
Tjocklek (metrisk) 0,20± 0,02 mm
Längd (engelska) 11,4 tum
Längd (metrisk) 290 mm