Läs mer
Ansell GAMMEX Latex Micro Handskar
Produktkod. p-200080392 Handla allt Ansell Produkter
Storlek:
5.5
6
6.5
7
7.5
8
8.5
9
Produktkod. 16366861
Brand: Ansell 330052055
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
GAMMEX Latex Micro Gloves är puderfria kirurgiska handskar av latex som erbjuder exceptionell taktil känslighet och fingerfärdighet.
  • Mikrotunn: 15 % tunnare* för förbättrad precisionsprestanda
  • Ergonomisk design: Exceptionell komfort och passform för minskad handtrötthet
  • Påtagningshjälpteknik: Lätt att ta på eller av med torra eller fuktiga händer
  • *jämfört med Ansells standardlatexhandskar
Specifikationer
Certifieringar/efterlevnad (Europa) AS/NZS 4179, EN 16523-1, EN 455 1-4, EN ISO 21420:2020, EN ISO 374-1:2016, EN ISO 374-5:2016
Accelerator gratis Yes
Användningsområden Healthcare
AQL 0.65
Färg Brown
Disponibel Single-use
Exteriör finish Smooth
Fingertjocklek (engelska) 7.87 ± 0.79 in.
Fingertjocklek (metrisk) 0.20 ± 0.02 mm
Hand Specific
Användning av laboratorium/renrum Laboratory
Latexfri No
Material Natural Rubber Latex
Palmtjocklek (engelska) 7.09 ± 0.79 in.
Handflatans tjocklek (metrisk) 0.18 ± 0.02 mm
Pulveriserad Powder Free
Storlek 5.5
Sterilitet Sterile
Tjocklek (engelska) 7.87 ± 0.79 in.
Tjocklek (metrisk) 0.20 ± 0.02 mm
Längd (engelska) 11.4 in.
Längd (metrisk) 290 mm