Läs mer
Ansell GAMMEX fuktgivande latexhandske
Produktkod. 16326861 Handla allt Ansell Produkter
Change view
Storlek:
5.5
6
6.5
7
7.5
8
8.5
9
8 product options available for selection
Product selection table with 8 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Storlek
16326861 7.5
16386851 5.5
16396851 6
16306861 6.5
16316861 7
16336861 8
16346861 8.5
16356861 9
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 8 options available.
8 options
Produktkod. 16326861 Leverantör Ansell Leverantörsnummer 330049075
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
GAMMEX Latex Moisturizing Glove är en latex, puderfri operationshandske med inbyggd fuktkräm.
  • Hjälper till att hålla huden fuktig och smidig
  • Optimalt grepp i torra och fuktiga förhållanden
  • Förbättrar komfort och passform för att minska handtrötthet
  • Ytterligare rengöringsprocesser för att minimera risken för att utveckla allergier och känslighet
Specifikationer
Certifieringar/efterlevnad (Europa) AS/NZS 4179, EN 16523-1, EN 455 1-4, EN ISO 21420:2020, EN ISO 374-1:2016, EN ISO 374-5:2016, ISO 10282, JIS T9107
Accelerator gratis No
Användningsområden Healthcare
AQL 0.65
Färg Natural
Disponibel Single-use
Exteriör finish Smooth
Fingertjocklek (engelska) 8.66 ± 0.79 in.
Fingertjocklek (metrisk) 0.22 ± 0.02 mm
Hand Specific
Användning av laboratorium/renrum Laboratory
Latexfri No
Material Natural Rubber Latex
Palmtjocklek (engelska) 7.87 ± 0.79 in.
Handflatans tjocklek (metrisk) 0.20 ± 0.02 mm
Pulveriserad Powder Free
Storlek 7.5
Sterilitet Sterile
Tjocklek (engelska) 8.66 ± 0.79 in.
Tjocklek (metrisk) 0.22 ± 0.02 mm
Längd (engelska) 11.4 in.
Längd (metrisk) 290 mm