Beskrivning
- Hjälper till att hålla huden fuktig och smidig
- Optimalt grepp i torra och fuktiga förhållanden
- Förbättrar komfort och passform för att minska handtrötthet
- Ytterligare rengöringsprocesser för att minimera risken för att utveckla allergier och känslighet
Specifikationer
Specifikationer
| Certifieringar/efterlevnad (Europa) | AS/NZS 4179, EN 16523-1, EN 455 1-4, EN ISO 21420:2020, EN ISO 374-1:2016, EN ISO 374-5:2016, ISO 10282, JIS T9107 |
| Accelerator gratis | Nej |
| Användningsområden | Sjukvård |
| AQL | 0.65 |
| Färg | Naturlig |
| Disponibel | Engångsbruk |
| Exteriör finish | Jämna |
| Fingertjocklek (engelska) | 8,66± 0,79 tum. |
| Fingertjocklek (metrisk) | 0,22± 0,02 mm |
| Hand | Specifik |
| Visa mer |