Beskrivning
- ASTM D6978 certifierad
- 50 % tjockare i genomsnitt än Ansells vanliga puderfria operationshandskar i latex som ger enastående skydd
- Kraftig texturerad finish för överlägset grepp för torra och fuktiga applikationer
- DERMASHIELD™ Teknikens inre beläggning underlättar torr och fuktig påtagning såväl som intraoperativa förändringar
Specifikationer
Specifikationer
| Certifikat och efterlevnad | ASTM D6978 |
| Certifieringar/efterlevnad (Europa) | EN 16523-1, EN 374:2003, EN 388:2003, EN 388:2016 +A1:2018, EN 388:2016, EN 420:2003 + A1:2009, EN 455 1-4, EN ISO 21420:2020, EN ISO 374-1:2016, EN ISO 374-1:2016, EN ISO 374-5:2016, EN ISO 374-5:2016, AS/NZS 4179 |
| Accelerator gratis | Nej |
| Användningsområden | Sjukvård |
| AQL | 0.65 |
| Färg | Brun |
| Disponibel | Engångsbruk |
| Exteriör finish | Fullständigt texturerat |
| Finger Thickness (English) | 12.80± 0,98 mil |
| Fingertjocklek (metrisk) | 0,33± 0,03 mm |
| Visa mer |