Läs mer
Ansell GAMMEX™ Latex Ortho Kirurgiska handskar
Produktkod. 17853832 Handla allt Ansell Produkter
Change view
Storlek:
6
6.5
7
7.5
8
8.5
9
7 product options available for selection
Product selection table with 7 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Storlek
17853832 8.5
17873612 6.5
17893622 9
17813752 7.5
17873622 8
17863732 7
17833652 6
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 7 options available.
7 options
Denna produkt innehåller naturgummilatex, som kan orsaka allergiska reaktioner.
Produktkod. 17853832 Leverantör Ansell Leverantörsnummer 330065085
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1006.95 SEK
    750.55 SEK / 50 par
    Save 256.40 SEK
    25% Av
Beräknad leverans: 26-08-2026
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Denna produkt innehåller naturgummilatex, som kan orsaka allergiska reaktioner.
Operationshandskar av latex har en extra tjock handsksammansättning för att motstå påfrestningar vid operation, särskilt där elverktyg och benfragment finns.
  • ASTM D6978 certifierad
  • 50 % tjockare i genomsnitt än Ansells vanliga puderfria operationshandskar i latex som ger enastående skydd
  • Kraftig texturerad finish för överlägset grepp för torra och fuktiga applikationer
  • DERMASHIELD™ Teknikens inre beläggning underlättar torr och fuktig påtagning såväl som intraoperativa förändringar
Spécification
Certifikat och efterlevnad ASTM D6978
Certifieringar/efterlevnad (Europa) EN 16523-1, EN 374:2003, EN 388:2003, EN 388:2016 +A1:2018, EN 388:2016, EN 420:2003 + A1:2009, EN 455 1-4, EN ISO 21420:2020, EN ISO 374-1:2016, EN ISO 374-1:2016, EN ISO 374-5:2016, EN ISO 374-5:2016, AS/NZS 4179
Accelerator gratis Nej
Användningsområden Sjukvård
AQL 0.65
Färg Brun
Disponibel Engångsbruk
Exteriör finish Fullständigt texturerat
Finger Thickness (English) 12,80 ±0,98 mil.
Fingertjocklek (metrisk) 0,33± 0,03 mm
Hand Specifik
Användning av laboratorium/renrum Nej
Latexfri Nej
Material Latex
Palm Thickness (English) 12,01 ±0,98 mil.
Handflatans tjocklek (metrisk) 0,31± 0,03 mm
Pulveriserad Pulverfri
Storlek 8.5
Sterilitet Sterila
Tjocklek (engelska) 12,01 ±0,98 mil.
Tjocklek (metrisk) 0,31± 0,03 mm
Modell GAMMEX-330065
Längd (engelska) 11,9 tum.
Längd (metrisk) 301 mm
Afficher plus Afficher moins
Nom du produit
Sélectionnez un problème
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.