Läs mer
Ansell GAMMEX™ Latex Ortho Kirurgiska handskar
Produktkod. 17893622 Handla allt Ansell Produkter
Change view
Storlek:
6
6.5
7
7.5
8
8.5
9
7 product options available for selection
Product selection table with 7 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Storlek
17893622 9
17853832 8.5
17873612 6.5
17813752 7.5
17873622 8
17863732 7
17833652 6
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 7 options available.
7 options
Denna produkt innehåller naturgummilatex, som kan orsaka allergiska reaktioner.
Produktkod. 17893622 Leverantör Ansell Leverantörsnummer 330065090
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1006.95 SEK
    750.55 SEK / 50 par
    Save 256.40 SEK
    25% Av
I lager
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Denna produkt innehåller naturgummilatex, som kan orsaka allergiska reaktioner.
Operationshandskar av latex har en extra tjock handsksammansättning för att motstå påfrestningar vid operation, särskilt där elverktyg och benfragment finns.
  • ASTM D6978 certifierad
  • 50 % tjockare i genomsnitt än Ansells vanliga puderfria operationshandskar i latex som ger enastående skydd
  • Kraftig texturerad finish för överlägset grepp för torra och fuktiga applikationer
  • DERMASHIELD™ Teknikens inre beläggning underlättar torr och fuktig påtagning såväl som intraoperativa förändringar
Specifikationer
Certifikat och efterlevnad ASTM D6978
Certifieringar/efterlevnad (Europa) EN 16523-1, EN 374:2003, EN 388:2003, EN 388:2016 +A1:2018, EN 388:2016, EN 420:2003 + A1:2009, EN 455 1-4, EN ISO 21420:2020, EN ISO 374-1:2016, EN ISO 374-1:2016, EN ISO 374-5:2016, EN ISO 374-5:2016, AS/NZS 4179
Accelerator gratis Nej
Användningsområden Sjukvård
AQL 0.65
Färg Brun
Disponibel Engångsbruk
Exteriör finish Fullständigt texturerat
Finger Thickness (English) 12,80 ±0,98 mil.
Fingertjocklek (metrisk) 0,33± 0,03 mm
Hand Specifik
Användning av laboratorium/renrum Nej
Latexfri Nej
Material Latex
Palm Thickness (English) 12,01 ±0,98 mil.
Handflatans tjocklek (metrisk) 0,31± 0,03 mm
Pulveriserad Pulverfri
Storlek 9
Sterilitet Sterila
Tjocklek (engelska) 12,01 ±0,98 mil.
Tjocklek (metrisk) 0,31± 0,03 mm
Modell GAMMEX-330065
Längd (engelska) 11,9 tum.
Längd (metrisk) 301 mm