Learn More
Ansell GAMMEX™ Latex Ortho Surgical Gloves
Product Code. 17893622 Shop All Ansell Products
Change view
Click to view available options
Size:
6
6.5
7
7.5
8
8.5
9
Unit Size:
50 pairs
7 product options available for selection
Product selection table with 7 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Size Unit Size
17893622 9 50 pairs
17853832 8.5 50 pairs
17873612 6.5 50 pairs
17813752 7.5 50 pairs
17873622 8 50 pairs
17863732 7 50 pairs
17833652 6 50 pairs
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 7 options available.
7 options
This product contains natural rubber latex, which may cause allergic reactions.
Artikelnummer. 17893622 Lieferant Ansell Lieferanten-Nr. 330065090
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1006.95 SEK
    750.55 SEK / 50 par
    Save 256.40 SEK
    25% Av
I lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
This product contains natural rubber latex, which may cause allergic reactions.
Latex surgical gloves have an extra-thick glove formulation to withstand the rigors of surgery, especially where power tools and bone fragments are present.
  • ASTM D6978 certified
  • 50% thicker on average than Ansell's standard powder-free latex surgical gloves providing outstanding protection
  • Heavy-textured finish for superior grip for dry and damp applications
  • DERMASHIELD™ Technology internal coating facilitates dry and damp donning as well as intra-operative changes
Spezifikation
Certifications/Compliance ASTM D6978
Certifications/Compliance (Europe) EN 16523-1, EN 374:2003, EN 388:2003, EN 388:2016 +A1:2018, EN 388:2016, EN 420:2003 + A1:2009, EN 455 1-4, EN ISO 21420:2020, EN ISO 374-1:2016, EN ISO 374-1:2016, EN ISO 374-5:2016, EN ISO 374-5:2016, AS/NZS 4179
Accelerator Free No
Applications Healthcare
AQL 0.65
Color Brown
Disposable Single-use
Exterior Finish Fully Textured
Finger Thickness (English) 12.80 ±0.98 mil
Finger Thickness (Metric) 0.33 ±0.03 mm
Hand Specific
Laboratory/Cleanroom Use No
Latex Free No
Material Latex
Palm Thickness (English) 12.01 ±0.98 mil
Palm Thickness (Metric) 0.31 ±0.03 mm
Powdered Powder Free
Size 9
Sterility Sterile
Thickness (English) 12.01 ±0.98 mil
Thickness (Metric) 0.31 ±0.03 mm
Model GAMMEX-330065
Length (English) 11.9 in.
Length (Metric) 301 mm
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.