Läs mer
Ansell GAMMEX™ Latex Ortho Kirurgiska handskar
Produktkod. p-7250190 Handla allt Ansell Produkter
Storlek:
6
6.5
7
7.5
8
8.5
9
Denna produkt innehåller naturgummilatex, som kan orsaka allergiska reaktioner.
Produktkod. 17853832
Brand: Ansell 330065085
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Denna produkt innehåller naturgummilatex, som kan orsaka allergiska reaktioner.
Operationshandskar av latex har en extra tjock handsksammansättning för att motstå påfrestningar vid operation, särskilt där elverktyg och benfragment finns.
  • ASTM D6978 certifierad
  • 50 % tjockare i genomsnitt än Ansells vanliga puderfria operationshandskar i latex som ger enastående skydd
  • Kraftig texturerad finish för överlägset grepp för torra och fuktiga applikationer
  • DERMASHIELD™ Teknikens inre beläggning underlättar torr och fuktig påtagning såväl som intraoperativa förändringar
Specifikationer
Certifikat och efterlevnad ASTM D6978
Certifieringar/efterlevnad (Europa) EN 16523-1, EN 374:2003, EN 388:2003, EN 388:2016 +A1:2018, EN 388:2016, EN 420:2003 + A1:2009, EN 455 1-4, EN ISO 21420:2020, EN ISO 374-1:2016, EN ISO 374-1:2016, EN ISO 374-5:2016, EN ISO 374-5:2016, AS/NZS 4179
Accelerator gratis No
Användningsområden Healthcare
AQL 0.65
Färg Brown
Disponibel Single-use
Exteriör finish Fully Textured
Fingertjocklek (engelska) 12.80 ±0.98 mil
Fingertjocklek (metrisk) 0.33 ±0.03 mm
Hand Specific
Användning av laboratorium/renrum No
Latexfri No
Material Latex
Palmtjocklek (engelska) 12.01 ±0.98 mil
Handflatans tjocklek (metrisk) 0.31 ±0.03 mm
Pulveriserad Powder Free
Storlek 8.5
Sterilitet Sterile
Tjocklek (engelska) 12.01 ±0.98 mil
Tjocklek (metrisk) 0.31 ±0.03 mm
Modell GAMMEX-330065
Längd (engelska) 11.9 in.
Längd (metrisk) 301 mm