Läs mer
Ansell GAMMEX™ Kirurgiska handskar med latexstruktur
Handla allt Ansell Produkter
Storlek:
5.5
6
6.5
7
7.5
8
8.5
9
Beskrivning
- ASTM D3577 certifierad
- Mikrotexturerad yta med speciell yttre ytbehandling för att säkerställa exceptionellt grepp under torra och fuktiga förhållanden
- Idealisk tjocklek för att optimera taktil känslighet och skydd
- DERMASHIELD™ Teknikens inre polymerbeläggning underlättar torr och fuktig påtagning såväl som intraoperativa förändringar
Specifikationer
Specifikationer
| Certifikat och efterlevnad | ASTM D3577, ISO 10282 |
| Certifieringar/efterlevnad (Europa) | EN 16523-1, EN 374-2 and -4, EN 455 1-4, EN ISO 21420:2020, EN ISO 374-1:2016, EN ISO 374-1:2016, EN ISO 374-5:2016, EN ISO 374-5:2016, EN 420:2003 + A1:2009 |
| Accelerator gratis | No |
| Användningsområden | Healthcare |
| AQL | 0.65 |
| Färg | Natural |
| Disponibel | Single-use |
| Exteriör finish | Fully Textured |
| Fingertjocklek (engelska) | 8.66 ±0.79 mil |
| Fingertjocklek (metrisk) | 0.22 ±0.02 mm |
| Visa mer |