Läs mer
Ansell GAMMEX™ Kirurgiska handskar med latexstruktur
Produktkod. 17873802 Handla allt Ansell Produkter
Change view
Storlek:
5.5
6
6.5
7
7.5
8
8.5
9
8 product options available for selection
Product selection table with 8 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Storlek
17873802 8
17833812 8.5
17883602 6.5
17823702 6
17863652 7
17833702 5.5
17803712 7.5
17813712 9
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 8 options available.
8 options
Denna produkt innehåller naturgummilatex, som kan orsaka allergiska reaktioner.
Produktkod. 17873802 Leverantör Ansell Leverantörsnummer 331300680
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    559.00 SEK
    393.55 SEK / 50 par
    Save 165.45 SEK
    29% Av
I lager
Denna produkt innehåller naturgummilatex, som kan orsaka allergiska reaktioner.
Latex, puderfria operationshandskar med en mikrotexturerad finish för säker instrumenthantering och grepp under sterila procedurer.
  • ASTM D3577 certifierad
  • Mikrotexturerad yta med speciell yttre ytbehandling för att säkerställa exceptionellt grepp under torra och fuktiga förhållanden
  • Idealisk tjocklek för att optimera taktil känslighet och skydd
  • DERMASHIELD™ Teknikens inre polymerbeläggning underlättar torr och fuktig påtagning såväl som intraoperativa förändringar
Specifikationer
Certifikat och efterlevnad ASTM D3577, ISO 10282
Certifieringar/efterlevnad (Europa) EN 16523-1, EN 374-2 och -4, EN 455 1-4, EN ISO 21420:2020, EN ISO 374-1:2016, EN ISO 374-1:2016, EN ISO 374-5:2016, EN ISO 374-5:2016, EN 420:2003 + A1:2009
Accelerator gratis Nej
Användningsområden Sjukvård
AQL 0.65
Färg Naturlig
Disponibel Engångsbruk
Exteriör finish Fullständigt texturerat
Finger Thickness (English) 8,66 ±0,79 mil.
Fingertjocklek (metrisk) 0,22± 0,02 mm
Hand Specifik
Användning av laboratorium/renrum Nej
Latexfri Nej
Material Latex
Palm Thickness (English) 7,87 ±0,79 mil.
Handflatans tjocklek (metrisk) 0,2± 0,02 mm
Pulveriserad Pulverfri
Storlek 8
Sterilitet Sterila
Tjocklek (engelska) 7,87 ±0,79 mil.
Tjocklek (metrisk) 0,2± 0,02 mm
Modell GAMMEX-3313006
Längd (engelska) 11,4 tum
Längd (metrisk) 290 mm