Learn More
Descrizione
- ASTM D3577 certified
- Micro-textured finish with special external surface treatment to ensure exceptional grip under dry and damp conditions
- Ideal thickness to optimize tactile sensitivity and protection
- DERMASHIELD™ Technology internal polymer coating facilitates dry and damp donning as well as intra-operative changes
Specifica
Specifica
| Certifications/Compliance | ASTM D3577, ISO 10282 |
| Certifications/Compliance (Europe) | EN 16523-1, EN 374-2 and -4, EN 455 1-4, EN ISO 21420:2020, EN ISO 374-1:2016, EN ISO 374-1:2016, EN ISO 374-5:2016, EN ISO 374-5:2016, EN 420:2003 + A1:2009 |
| Accelerator Free | No |
| Applications | Healthcare |
| AQL | 0.65 |
| Color | Natural |
| Disposable | Single-use |
| Exterior Finish | Fully Textured |
| Finger Thickness (English) | 8.66 ±0.79 mil |
| Finger Thickness (Metric) | 0.22 ±0.02 mm |
| Vedi altri risultati |
Titolo del prodotto
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.
Individuate un'opportunità di miglioramento?