Läs mer
Ansell GAMMEX™ Neopren kirurgisk handske
Produktkod. 17714959 Handla allt Ansell Produkter
Change view
Storlek:
5.5
6
6.5
7
7.5
8
8.5
9
8 product options available for selection
Product selection table with 8 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Storlek
17714959 5.5
17724959 6
17734959 6.5
17744959 7
17754959 7.5
17764959 8
17774959 8.5
17784959 9
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 8 options available.
8 options
Produktkod. 17714959 Leverantör Ansell Leverantörsnummer 340007055
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    5570.25 SEK
    4869.76 SEK / 200 par
    Save 700.49 SEK
    12% Av
Beräknad leverans: 26-08-2026
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Neopren och kemiska acceleratorfria operationshandskar som erbjuder oöverträffad kombination av känslighet och hållbarhet.
  • Icke-latex och 100 % kemisk acceleratorfri
  • Med SENSOPRENE™ Teknik för att leverera en tunnare men robust handske för ökad komfort och hållbarhet
  • Upp till 30 % tunnare i genomsnitt än Ansells standardkirurgiska neoprenhandskar
  • Slät med en mikrostrukturerad finish för säker instrumenthantering och grepp
  • Testad för användning med kemoterapiläkemedel och ett brett utbud av kemikalier
Specifikationer
AQL 0.65
Färg Naturlig
Disponibel Engångsbruk
Exteriör finish Fullständigt texturerat
Latexfri Ja
Material Neopren
Pulveriserad Pulverfri
Storlek 5.5
Sterilitet Sterila