Läs mer
Ansell GAMMEX™ Neopren kirurgisk handske
Produktkod. 17784959 Handla allt Ansell Produkter
Change view
Storlek:
5.5
6
6.5
7
7.5
8
8.5
9
8 product options available for selection
Product selection table with 8 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Storlek
17784959 9
17714959 5.5
17724959 6
17734959 6.5
17744959 7
17754959 7.5
17764959 8
17774959 8.5
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 8 options available.
8 options
Produktkod. 17784959 Leverantör Ansell Leverantörsnummer 340007090
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    5570.25 SEK
    4869.76 SEK / 200 par
    Save 700.49 SEK
    12% Av
Beräknad leverans: 26-11-2026
Neopren och kemiska acceleratorfria operationshandskar som erbjuder oöverträffad kombination av känslighet och hållbarhet.
  • Icke-latex och 100 % kemisk acceleratorfri
  • Med SENSOPRENE™ Teknik för att leverera en tunnare men robust handske för ökad komfort och hållbarhet
  • Upp till 30 % tunnare i genomsnitt än Ansells standardkirurgiska neoprenhandskar
  • Slät med en mikrostrukturerad finish för säker instrumenthantering och grepp
  • Testad för användning med kemoterapiläkemedel och ett brett utbud av kemikalier
Specifikationer
AQL 0.65
Färg Naturlig
Disponibel Engångsbruk
Exteriör finish Fullständigt texturerat
Latexfri Ja
Material Neopren
Pulveriserad Pulverfri
Storlek 9
Sterilitet Sterila