Läs mer
Ansell™ Gammex™ PF Pulverfria Latex Kirurgiska Handskar
Produktkod. 17131985
Change view
Storlek:
7.5
9
Kvantitet:
40 par per låda; 6 lådor per låda
50 par/låda
Förpackningsstorlek:
50 par
Paket med 40
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Storlek Kvantitet Förpackningsstorlek
17131985 7.5 50 par/låda 50 par
13157943 9 40 par per låda; 6 lådor per låda Paket med 40
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 17131985 Leverantör Ansell™ Leverantörsnummer AJ330048075
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1285.00 SEK
    818.71 SEK / 50 par
    Save 466.29 SEK
    36% Av
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 16-12-2026
Ger en optimal kombination av säkerhet, baserad på Ansells puderfria teknologi, med parallella nivåer av komfort och användarvänlighet. Ansell Edmont™ Gammex™ PF Pulverfria Latex Kirurgiska Handskar har en mycket hög rivhållfasthet, med ett gynnsamt förhållande mellan styrka och tjocklek för optimalt barriärskydd.
  • Mikrogrov ytteryta ger ett säkert grepp i både våta och torra förhållanden
  • Syntetisk innerbeläggning minskar eventuell kontakt med latexallergener
  • Resistent mot alkoholbaserade handdesinfektionsmedel och viruspenetration
  • Ger elasticitet, känslighet och komfort plus en naturlig passform som hjälper till att förhindra handtrötthet
Specifikationer
Disponibel Engångsbruk
Hand Ambidexter
Latexfri Nej
Material Latex
Pulveriserad Pulverfri
Storlek 7.5
Handske manschettstil Rak
Kvantitet 50 par/låda
Motståndskraftig mot Tårar, alkoholbaserade handdesinfektionsmedel, viruspenetration