Läs mer
Ansell™ Gammex™ PF Pulverfria Latex Kirurgiska Handskar
Produktkod. p-8300543
Storlek:
7.5
9
Kvantitet:
40 pairs per box; 6 boxes per case
50 par/låda
Förpackningsstorlek:
50 par
Paket med 40
Produktkod. 13157943
Brand: Ansell™ AJ330048080
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Ger en optimal kombination av säkerhet, baserad på Ansells puderfria teknologi, med parallella nivåer av komfort och användarvänlighet. Ansell Edmont™ Gammex™ PF Pulverfria Latex Kirurgiska Handskar har en mycket hög rivhållfasthet, med ett gynnsamt förhållande mellan styrka och tjocklek för optimalt barriärskydd.
  • Micro-rough outer surface provides a secure grip in both wet and dry conditions
  • Synthetic inner coating reduces possible contact with latex allergens
  • Resistant to alcohol-based hand disinfectants and viral penetration
  • Delivers elasticity, sensitivity and comfort plus a natural fit that helps prevent hand fatigue
Specifikationer
Disponibel Single-use
Hand Ambidextrous
Latexfri No
Material Latex
Pulveriserad Powder Free
Storlek 9
Handske manschettstil Straight
Kvantitet 40 pairs per box; 6 boxes per case
Motståndskraftig mot Tears, alcohol-based hand disinfectants, viral penetration