Läs mer
Ansell GAMMEX™ Hybridhandskar av polyisopren och neopren
Produktkod. 17883762
Change view
Storlek:
5.5
6
7
7.5
8
8.5
9
7 product options available for selection
Product selection table with 7 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Storlek
17883762 8.5
17873752 7.5
17893752 7
17843762 8
17853762 6
17873762 9
17853662 5.5
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 7 options available.
7 options
Produktkod. 17883762 Leverantör Ansell Leverantörsnummer 340063085
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Kirurgiska handskar av polyisopren och neopren ger idealisk komfort och hållbarhet under kirurgiska ingrepp, samtidigt som det är enkelt att identifiera ett handskebrott vid dubbelhandskar.
  • ASTM D3577, ASTM D6978, ASTM D7160, ASTM F739 certifierad
  • HYBRID™ Teknikblandning av polyisopren och neopren för att leverera en högkvalitativ, icke-latex kirurgisk handske som kombinerar latexliknande polyisoprenkomfort och hållbarhet
  • Naturlig, halvtransparent handske, idealisk att användas som ytterhandske vid dubbelhandske med en färgad underhandske för snabb och enkel detektering av handskebrott
  • Icke-latex för att eliminera risken för latex typ I-allergi
  • Fri från zink 2-merkaptobensotiazol, difenylguanidin och cetylpyridiniumklorid för att minimera risken för kemisk typ IV-allergi och känslighet för dessa kemiska acceleratorer
Specifikationer
Certifikat och efterlevnad ASTM D3577, ASTM D6978, ASTM D7160, ASTM F739, ISO 10282
Certifieringar/efterlevnad (Europa) EN 16523-1, EN 374-2 and -4, EN 420:2003 + A1:2009, EN 455 1-4, EN ISO 21420:2020, EN ISO 374-1:2016, EN ISO 374-1:2016, EN ISO 374-5:2016, EN ISO 374-5:2016, JIS T9107, AS/NZS 4179
Accelerator gratis No
Användningsområden Healthcare
AQL 0.65
Färg Natural
Disponibel Single-use
Exteriör finish Partially Textured
Fingertjocklek (engelska) 8.27 ±1.18 mil
Fingertjocklek (metrisk) 0.21 ±0.03 mm
Hand Specific
Användning av laboratorium/renrum No
Latexfri Yes
Material Polyisoprene, Neoprene
Palmtjocklek (engelska) 7.48 ±1.18 mil
Handflatans tjocklek (metrisk) 0.19 ±0.03 mm
Pulveriserad Powder Free
Storlek 8.5
Sterilitet Sterile
Tjocklek (engelska) 7.48 ±1.18 mil
Tjocklek (metrisk) 0.19 ±0.03 mm
Modell GAMMEX-340063
Längd (engelska) 12 in.
Längd (metrisk) 306 mm