Läs mer
Ansell GAMMEX™ Polyisopren Plus Glove-in-Glove System kirurgiska handskar
Handla allt Ansell ProdukterBeskrivning
- ASTM D3577, ASTM D7160, ASTM F739 certifierad
- Högt grepp under torra och fuktiga förhållanden
- Mjukare och ''stretchigare'' polyisoprenhandske med överlägsen komfort jämfört med Ansells latexhandskar
- Fri från kemiska acceleratorer kända för att orsaka kemisk typ IV-allergi och känslighet
- Yttre och inre handskar är förklädda och inriktade vid fingertopparna för enkel dubbla handskar på en gång, vilket sparar på halva påtagningstiden
- 50 % mindre inre förpackningsmaterial för att minska påverkan på miljön
- Ytterhandsken lossnar lätt för enkla intraoperativa byten
Specifikationer
Specifikationer
| Certifikat och efterlevnad | ASTM D3577, ASTM D7160, ASTM F739, ISO 10282 |
| Certifieringar/efterlevnad (Europa) | EN 16523-1, EN 374-2 och -4, EN 455 1-4, EN ISO 21420:2020, EN ISO 374-1:2016, EN ISO 374-1:2016, EN ISO 374-5:2016, EN ISO 374-5:2016, EN 420:2003 + A1:2009, JIS T9107, AS/NZS 4179 |
| Accelerator gratis | Nej |
| Användningsområden | Sjukvård |
| AQL | 0.65 |
| Färg | Vitt, Klart |
| Disponibel | Engångsbruk |
| Exteriör finish | Fullständigt texturerat |
| Finger Thickness (English) | 16,93 ±1,97 mil. |
| Fingertjocklek (metrisk) | 0,43± 0,05 mm |
| Visa mer |