Läs mer
Ansell GAMMEX™ Polyisopren Plus Glove-in-Glove System kirurgiska handskar
Produktkod. 17883782 Handla allt Ansell Produkter
Change view
Storlek:
5.5
6
6.5
7
7.5
8
8.5
9
8 product options available for selection
Product selection table with 8 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Storlek
17883782 8.5
17843782 6
17873782 8
17803792 9
17833672 6.5
17823672 7
17863672 7.5
17843642 5.5
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 8 options available.
8 options
Produktkod. 17883782 Leverantör Ansell Leverantörsnummer 340082085
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    2530.00 SEK
    1778.25 SEK / 50 par
    Save 751.75 SEK
    29% Av
Beräknad leverans: 25-11-2026
Syntetiskt, förklädd dubbla handsksystem med två polyisoprenhandskar i en, vilket gör det enkelt att dubbla handske i en påklädning för högriskkirurgiska ingrepp.
  • ASTM D3577, ASTM D7160, ASTM F739 certifierad
  • Högt grepp under torra och fuktiga förhållanden
  • Mjukare och ''stretchigare'' polyisoprenhandske med överlägsen komfort jämfört med Ansells latexhandskar
  • Fri från kemiska acceleratorer kända för att orsaka kemisk typ IV-allergi och känslighet
  • Yttre och inre handskar är förklädda och inriktade vid fingertopparna för enkel dubbla handskar på en gång, vilket sparar på halva påtagningstiden
  • 50 % mindre inre förpackningsmaterial för att minska påverkan på miljön
  • Ytterhandsken lossnar lätt för enkla intraoperativa byten
Specifikationer
Certifikat och efterlevnad ASTM D3577, ASTM D7160, ASTM F739, ISO 10282
Certifieringar/efterlevnad (Europa) EN 16523-1, EN 374-2 och -4, EN 455 1-4, EN ISO 21420:2020, EN ISO 374-1:2016, EN ISO 374-1:2016, EN ISO 374-5:2016, EN ISO 374-5:2016, EN 420:2003 + A1:2009, JIS T9107, AS/NZS 4179
Accelerator gratis Nej
Användningsområden Sjukvård
AQL 0.65
Färg Vitt, Klart
Disponibel Engångsbruk
Exteriör finish Fullständigt texturerat
Finger Thickness (English) 16,93 ±1,97 mil.
Fingertjocklek (metrisk) 0,43± 0,05 mm
Hand Specifik
Användning av laboratorium/renrum Nej
Latexfri Ja
Material Polyisopren
Palm Thickness (English) 15,55 ±1,97 mil.
Handflatans tjocklek (metrisk) 0,4± 0,05 mm
Pulveriserad Pulverfri
Storlek 8.5
Sterilitet Sterila
Tjocklek (engelska) 15,55 ±1,97 mil.
Tjocklek (metrisk) 0,4± 0,05 mm
Modell GAMMEX-340082
Längd (engelska) 30,08 cm (Ytter), 11,9 tum. (Inre)
Längd (metrisk) 305 mm (yttre), 303 mm (inre)