Läs mer
Ansell GAMMEX™ Polyisopren Plus Glove-in-Glove System kirurgiska handskar
Produktkod. p-7250200 Handla allt Ansell Produkter
Storlek:
5.5
6
6.5
7
7.5
8
8.5
9
Produktkod. 17843782
Brand: Ansell 340082060
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Syntetiskt, förklädd dubbla handsksystem med två polyisoprenhandskar i en, vilket gör det enkelt att dubbla handske i en påklädning för högriskkirurgiska ingrepp.
  • ASTM D3577, ASTM D7160, ASTM F739 certifierad
  • Högt grepp under torra och fuktiga förhållanden
  • Mjukare och ''stretchigare'' polyisoprenhandske med överlägsen komfort jämfört med Ansells latexhandskar
  • Fri från kemiska acceleratorer kända för att orsaka kemisk typ IV-allergi och känslighet
  • Yttre och inre handskar är förklädda och inriktade vid fingertopparna för enkel dubbla handskar på en gång, vilket sparar på halva påtagningstiden
  • 50 % mindre inre förpackningsmaterial för att minska påverkan på miljön
  • Ytterhandsken lossnar lätt för enkla intraoperativa byten
Specifikationer
Certifikat och efterlevnad ASTM D3577, ASTM D7160, ASTM F739, ISO 10282
Certifieringar/efterlevnad (Europa) EN 16523-1, EN 374-2 och -4, EN 455 1-4, EN ISO 21420:2020, EN ISO 374-1:2016, EN ISO 374-1:2016, EN ISO 374-5:2016, EN ISO 374-5:2016, EN 420:2003 + A1:2009, JIS T9107, AS/NZS 4179
Accelerator gratis Nej
Användningsområden Sjukvård
AQL 0.65
Färg Vitt, Klart
Disponibel Engångsbruk
Exteriör finish Fullständigt texturerat
Fingertjocklek (engelska) 16,93± 1,97 mil
Fingertjocklek (metrisk) 0,43± 0,05 mm
Hand Specifik
Användning av laboratorium/renrum Nej
Latexfri Ja
Material Polyisopren
Palmtjocklek (engelska) 15.55± 1,97 mil
Handflatans tjocklek (metrisk) 0,4± 0,05 mm
Pulveriserad Pulverfri
Storlek 6
Sterilitet Sterila
Tjocklek (engelska) 15.55± 1,97 mil
Tjocklek (metrisk) 0,4± 0,05 mm
Modell GAMMEX-340082
Längd (engelska) 30,08 cm (Ytter), 11,9 tum. (Inre)
Längd (metrisk) 305 mm (yttre), 303 mm (inre)