Läs mer
Ansell GAMMEX™ Kirurgiska handskar av polyisopren
Produktkod. 17893732 Handla allt Ansell Produkter
Change view
Storlek:
5.5
6.5
7
7.5
8
8.5
9
7 product options available for selection
Product selection table with 7 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Storlek
17893732 5.5
17853622 6.5
17883572 8
17863752 8.5
17893572 9
17863832 7
17803742 7.5
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 7 options available.
7 options
Produktkod. 17893732 Leverantör Ansell Leverantörsnummer 340056055
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    3095.00 SEK
    2178.60 SEK / 50 par
    Save 916.40 SEK
    29% Av
I lager
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Polyisopren, hudvänliga operationshandskar med en mjuk handskeformulering, som ger extra komfort under långa, ihållande eller högriskoperationer.
  • ASTM D3577, ASTM D6978, ASTM D7160, ASTM F739 certifierad
  • Mjukare och ''stretchigare'' polyisoprenhandskar med överlägsen komfort jämfört med Ansells latexhandskar
  • Slät med mikrotexturerad finish för exceptionell instrumenthantering och grepp
  • Fri från kemiska acceleratorer kända för att orsaka kemiska typ IV-allergier och känsligheter för optimerad allergiframkallande profil
  • DERMASHIELD™ Teknikens inre beläggning underlättar torr och fuktig påtagning såväl som intraoperativa förändringar
Specifikationer
Certifikat och efterlevnad ASTM D3577, ASTM D6978, ASTM D7160, ASTM F739, ISO 10282
Certifieringar/efterlevnad (Europa) EN 16523-1, EN 374:2003, EN 420:2003 + A1:2009, EN 455 1-4, EN ISO 21420:2020, EN ISO 374-1:2016, EN ISO 374-1:2016, EN ISO 374-5:2016, EN ISO 374-5:2016, JIS T9107, AS/NZS 4179
Accelerator gratis Nej
Användningsområden Sjukvård
AQL 0.65
Färg Vitt
Disponibel Engångsbruk
Exteriör finish Delvis strukturerad
Finger Thickness (English) 9,06 ±0,79 mil.
Fingertjocklek (metrisk) 0,23± 0,02 mm
Hand Specifik
Användning av laboratorium/renrum Nej
Latexfri Ja
Material Polyisopren
Palm Thickness (English) 8,27 ±0,79 mil
Handflatans tjocklek (metrisk) 0,21± 0,02 mm
Pulveriserad Pulverfri
Storlek 5.5
Sterilitet Sterila
Tjocklek (engelska) 8,27 ±0,79 mil
Tjocklek (metrisk) 0,21± 0,02 mm
Modell GAMMEX-340056
Längd (engelska) 11,8 tum
Längd (metrisk) 300 mm