Läs mer
Ansell GAMMEX™ Kirurgiska handskar av polyisopren
Produktkod. p-7250196 Handla allt Ansell Produkter
Storlek:
5.5
6.5
7
7.5
8
8.5
9
Produktkod. 17853622
Brand: Ansell 340056065
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Polyisopren, hudvänliga operationshandskar med en mjuk handskeformulering, som ger extra komfort under långa, ihållande eller högriskoperationer.
  • ASTM D3577, ASTM D6978, ASTM D7160, ASTM F739 certifierad
  • Mjukare och ''stretchigare'' polyisoprenhandskar med överlägsen komfort jämfört med Ansells latexhandskar
  • Slät med mikrotexturerad finish för exceptionell instrumenthantering och grepp
  • Fri från kemiska acceleratorer kända för att orsaka kemiska typ IV-allergier och känsligheter för optimerad allergiframkallande profil
  • DERMASHIELD™ Teknikens inre beläggning underlättar torr och fuktig påtagning såväl som intraoperativa förändringar
Specifikationer
Certifikat och efterlevnad ASTM D3577, ASTM D6978, ASTM D7160, ASTM F739, ISO 10282
Certifieringar/efterlevnad (Europa) EN 16523-1, EN 374:2003, EN 420:2003 + A1:2009, EN 455 1-4, EN ISO 21420:2020, EN ISO 374-1:2016, EN ISO 374-1:2016, EN ISO 374-5:2016, EN ISO 374-5:2016, JIS T9107, AS/NZS 4179
Accelerator gratis Nej
Användningsområden Sjukvård
AQL 0.65
Färg Vitt
Disponibel Engångsbruk
Exteriör finish Delvis strukturerad
Fingertjocklek (engelska) 9.06± 0,79 mil
Fingertjocklek (metrisk) 0,23± 0,02 mm
Hand Specifik
Användning av laboratorium/renrum Nej
Latexfri Ja
Material Polyisopren
Palmtjocklek (engelska) 8.27± 0,79 mil
Handflatans tjocklek (metrisk) 0,21± 0,02 mm
Pulveriserad Pulverfri
Storlek 6.5
Sterilitet Sterila
Tjocklek (engelska) 8.27± 0,79 mil
Tjocklek (metrisk) 0,21± 0,02 mm
Modell GAMMEX-340056
Längd (engelska) 11,8 tum
Längd (metrisk) 300 mm