Beskrivning
- ASTM D3577, ASTM D6978, ASTM D7160, ASTM F739 certifierad
- Strukturerad finish säkerställer exceptionellt grepp under torra och fuktiga förhållanden
- Mjukare och ''stretchigare'' polyisoprenhandske med överlägsen komfort jämfört med Ansells latexhandskar
- Externa behandlingar gör denna handske idealisk att användas som ytterhandske vid dubbelhandskar
- Fri från kemiska acceleratorer kända för att orsaka kemiska typ IV-allergier och känsligheter för optimerad allergiframkallande profil
- DERMASHIELD™ Teknikens inre beläggning underlättar torr och fuktig påtagning såväl som intraoperativa förändringar
Specifikationer
Specifikationer
| Certifikat och efterlevnad | ASTM D3577, ASTM D6978, ASTM D7160, ASTM F739, ISO 10282 |
| Certifieringar/efterlevnad (Europa) | EN 16523-1, EN 374-2 och -4, EN 420:2003 + A1:2009, EN 455 1-4, EN ISO 21420:2020, EN ISO 374-1:2016, EN ISO 374-1:2016, EN ISO 374-5:2016, EN ISO 374-5:2016, JIS T9107, AS/NZS 4179 |
| Accelerator gratis | Nej |
| Användningsområden | Sjukvård |
| AQL | 0.65 |
| Färg | Vitt |
| Disponibel | Engångsbruk |
| Exteriör finish | Fullständigt texturerat |
| Fingertjocklek (engelska) | 9.06± 0,79 mil |
| Fingertjocklek (metrisk) | 0,23± 0,02 mm |
| Visa mer |