Läs mer
Ansell GAMMEX™ Kirurgiska handskar med texturerad polyisopren
Produktkod. 17883772 Handla allt Ansell Produkter
Change view
Storlek:
5.5
6
6.5
7
7.5
8
8.5
9
8 product options available for selection
Product selection table with 8 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Storlek
17883772 8.5
17823592 9
17813772 5.5
17823782 7
17883652 6
17813672 8
17803672 7.5
17873662 6.5
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 8 options available.
8 options
Produktkod. 17883772 Leverantör Ansell Leverantörsnummer 340054085
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Polyisopren, hudvänliga operationshandskar med texturerad finish för perfekt instrumenthantering och grepp under högriskprocedurer.
  • ASTM D3577, ASTM D6978, ASTM D7160, ASTM F739 certifierad
  • Strukturerad finish säkerställer exceptionellt grepp under torra och fuktiga förhållanden
  • Mjukare och ''stretchigare'' polyisoprenhandske med överlägsen komfort jämfört med Ansells latexhandskar
  • Externa behandlingar gör denna handske idealisk att användas som ytterhandske vid dubbelhandskar
  • Fri från kemiska acceleratorer kända för att orsaka kemiska typ IV-allergier och känsligheter för optimerad allergiframkallande profil
  • DERMASHIELD™ Teknikens inre beläggning underlättar torr och fuktig påtagning såväl som intraoperativa förändringar
Specifikationer
Certifikat och efterlevnad ASTM D3577, ASTM D6978, ASTM D7160, ASTM F739, ISO 10282
Certifieringar/efterlevnad (Europa) EN 16523-1, EN 374-2 och -4, EN 420:2003 + A1:2009, EN 455 1-4, EN ISO 21420:2020, EN ISO 374-1:2016, EN ISO 374-1:2016, EN ISO 374-5:2016, EN ISO 374-5:2016, JIS T9107, AS/NZS 4179
Accelerator gratis Nej
Användningsområden Sjukvård
AQL 0.65
Färg Vitt
Disponibel Engångsbruk
Exteriör finish Fullständigt texturerat
Fingertjocklek (engelska) 9.06± 0,79 mil
Fingertjocklek (metrisk) 0,23± 0,02 mm
Hand Specifik
Användning av laboratorium/renrum Nej
Latexfri Ja
Material Polyisopren
Palmtjocklek (engelska) 8,66± 0,79 mil
Handflatans tjocklek (metrisk) 0,22± 0,02 mm
Pulveriserad Pulverfri
Storlek 8.5
Sterilitet Sterila
Tjocklek (engelska) 8,66± 0,79 mil
Tjocklek (metrisk) 0,22± 0,02 mm
Modell GAMMEX-340054
Längd (engelska) 30,08 cm
Längd (metrisk) 305 mm