Läs mer
Ansell GAMMEX™ Icke-latex sterila operationshandskar
Produktkod. 16376871 Handla allt Ansell Produkter
Change view
Storlek:
5.5
6
6.5
7
7.5
8
8.5
9
8 product options available for selection
Product selection table with 8 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Storlek
16376871 7
16346871 5.5
16356871 6
16366871 6.5
16386871 7.5
16396871 8
16306881 8.5
16316881 9
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 8 options available.
8 options
Produktkod. 16376871 Leverantör Ansell Leverantörsnummer 340006070
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    2755.00 SEK
    1812.36 SEK / 50 par
    Save 942.64 SEK
    34% Av
 Begränsad artikel
I lager
Neoprenhandskar är 100 % fria från kemikalieacceleratorer för att eliminera risken för latex typ I och minimera kemisk typ IV-allergi eller hudkänslighet.
  • 100 % kemisk acceleratorfri för att eliminera risken för latex typ I och minimera kemisk typ IV-allergi och hudkänslighet
  • Antisladd, slät ytterfinish för säker instrumenthantering och grepp
  • Testad för användning med kemoterapiläkemedel och ett brett utbud av kemikalier som används på sjukhus
  • Innerhandsken är polymerbelagd med DERMASHIELD™ Teknik för fuktig påtagning
  • Förlängd manschettlängd ger extra skydd
Specifications
Certifikat och efterlevnad ISO 13485, ISO 14001, ISO 11137-1:2006, ASTM D6978-05, ASTM F1671
Certifieringar/efterlevnad (Europa) EN 455 del 1-4, EN 374-2, EN 16523-1, EN 374-4, EN 420, EN 556, ISO 9001
Kemoterapeutisk klassad Ja
Användningsområden Sjukvård
AQL 0.65
Färg Klart
Disponibel Engångsbruk
Exteriör finish Ingen textur
Finger Thickness (English) 7,48 mil.
Fingertjocklek (metrisk) 0.19 mm
Latexfri Ja
Material Neopren
Palm Thickness (English) 7,09 mil.
Handflatans tjocklek (metrisk) 0.18 mm
Pulveriserad Pulverfri
Storlek 7
Tjocklek (engelska) 5,91 mil.
Tjocklek (metrisk) 0.15 mm
EN 421 Ja
EN ISO 374-1 Typ A
EN ISO 374-1 KEMISKA BREVKODER KLMNPT
EN ISO 374 - 5 Bakterier, svampar MED Virusskydd
FDA 510 (k) Ja
Handske manschettstil Pärlstav
Serie GAMMEX™ Icke-latex
Längd (engelska) 30,08 cm
Längd (metrisk) 30.5 cm