Läs mer
Ansell GAMMEX™ Icke-latex sterila operationshandskar
Produktkod. p-7221812 Handla allt Ansell Produkter
Storlek:
5.5
6
6.5
7
7.5
8
8.5
9
Produktkod. 16346871
Brand: Ansell 340006055
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Neoprenhandskar är 100 % fria från kemikalieacceleratorer för att eliminera risken för latex typ I och minimera kemisk typ IV-allergi eller hudkänslighet.
  • 100 % kemisk acceleratorfri för att eliminera risken för latex typ I och minimera kemisk typ IV-allergi och hudkänslighet
  • Antisladd, slät ytterfinish för säker instrumenthantering och grepp
  • Testad för användning med kemoterapiläkemedel och ett brett utbud av kemikalier som används på sjukhus
  • Innerhandsken är polymerbelagd med DERMASHIELD™ Teknik för fuktig påtagning
  • Förlängd manschettlängd ger extra skydd
Specifikationer
Certifikat och efterlevnad ISO 13485, ISO 14001, ISO 11137-1:2006, ASTM D6978-05, ASTM F1671
Certifieringar/efterlevnad (Europa) EN 455 del 1-4, EN 374-2, EN 16523-1, EN 374-4, EN 420, EN 556, ISO 9001
Kemoterapeutisk klassad Ja
Användningsområden Sjukvård
AQL 0.65
Färg Klart
Disponibel Engångsbruk
Exteriör finish Ingen textur
Fingertjocklek (engelska) 7,48 mil
Fingertjocklek (metrisk) 0.19 mm
Latexfri Ja
Material Neopren
Palmtjocklek (engelska) 7,09 mil
Handflatans tjocklek (metrisk) 0.18 mm
Pulveriserad Pulverfri
Storlek 5.5
Tjocklek (engelska) 5,91 mil
Tjocklek (metrisk) 0.15 mm
EN 421 Ja
EN ISO 374-1 Typ A
EN ISO 374-1 KEMISKA BREVKODER KLMNPT
EN ISO 374 - 5 Bakterier, svampar MED Virusskydd
FDA 510 (k) Ja
Handske manschettstil Pärlstav
Serie GAMMEX™ Icke-latex
Längd (engelska) 30,08 cm
Längd (metrisk) 30.5 cm