Läs mer
Ganciklovir 100 μg/ml i acetonitril: Vatten, Dr. Ehrenstorfer
Produktkod. 30314811
Change view
Kvantitet:
1 ml
Produktkod. Kvantitet
30314811 1 ml
1 options
Produktkod. 30314811 Leverantör Dr. Ehrenstorfer Leverantörsnummer DREA13998530WL100
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 30-12-2026
Upptäck Dr. Ehrenstorfers certifierade referensmaterial: finns tillgängliga i flera format, inklusive flerkomponents regulatoriska blandningar, för att driva din livsmedels- och miljöanalys med spårbar, ISO-ackrediterad kvalitet
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Ganciclovir
CAS 82410-32-0
Analyt- eller komponentnamn Ganciclovir
Frakt skick Rumstemperatur
Molekylformel C9 H13 N5 O4
Koncentration 100 μg/ml
Certifikat och efterlevnad ISO 17034
Synonym Ganciclovir, 6H-Purin-6-one, 2-amino-1,9-dihydro-9-[[2-hydroxy-1-(hydroxymethyl)ethoxy]methyl]-, 2-Amino-1,9-dihydro-9-[[2-hydroxy-1-(hydroxymethyl)ethoxy]methyl]-6H-purin-6-one, 2'-NDG, 2'-Nor-2'-deoxyguanosine, 9-(1,3-Dihydroxy-2-propoxymethyl)guanine, BW 759, BW 759U, BW-B 759U, Biolf 62, DHPG, Denosine, Gancyclovir, Ganguard, Ganquard, Gengxiluowei, HHEMG, Hydroxyacyclovir, Nataclovir, Natclovir, RS 21592, Vitrasert
InChI formel InChI=1S/C9H13N5O4/c10-9-12-7-6(8(17)13-9)11-3-14(7)4-18-5(1-15)2-16/h3,5,15-16H,1-2,4H2,(H3,10,12,13,17)
LEDER NC1=Nc2c(ncn2COC(CO)CO)C(=O)N1
IUPAC-namn 2-amino-9-(1,3-dihydroxypropan-2-yloxymetyl)-1H-purin-6-one
Lösningsmedel eller matris Acetonitril/Vatten
Molekylvikt (g/mol) 255.23
Kvantitet 1 ml
Formel vikt 255,0968 g/mol