Läs mer
MedChemExpress Ganciclovir
Produktkod. 16488457
Encompass_Preferred
Change view
Kvantitet:
5 g
Förpackningsstorlek:
5g
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
16488457 5 g 5g
1 options
Produktkod. 16488457 Leverantör MedChemExpress Leverantörsnummer HY13637
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 01-12-2026
MedChemExpress Ganciclovir (BW 759), a nucleoside analogue, is an orally active antiviral agent with activity against CMV. Ganciclovir also has activity in vitro against members of the herpes group and some other DNA viruses. Ganciclovir inhibits the in vitro replication of human herpes viruses (HSV 1 and 2, CMV) and adenovirus serotypes 1, 2, 4, 6, 8, 10, 19, 22 and 28. Ganciclovir has an IC50 of 5.2 μM for feline herpesvirus type-1 (FHV-1).
Specifikationer
Molekylvikt (g/mol) 255.23 g/mol
Produkttyp Reference compound
Innehåll och lagring Powder -20°C 3 years, 4°C 2 years∣In solvent -80°C 6 months, -20°C 1 month
Frakt skick Room temperature
Renhet 98.1%
Kvantitet 5 g
Löslighetsinformation DMSO : 60 mg/mL (235.08 mM∣Need ultrasonic) ∣H2O : 1.67 mg/mL (6.54 mM∣Need ultrasonic)
För användning med (applikation) COVID-19-anti-virus
CAS 82410-32-0
Synonym BW 759∣ 2'-Nor-2'-deoxyguanosine