Läs mer
Ganciklovir, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 15701779 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
25 g
Förpackningsstorlek:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
15701779 1 g 1g
15711779 5 g 5g
15721779 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Regleringsinformation: En licens krävs för att köpa denna produkt; KUNGALIG FÖRESKRIFT AV DEN 12 APRIL 1974.
Produktkod. 15701779 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 461710010
Request Bulk or Custom Format
Regleringsinformation: En licens krävs för att köpa denna produkt; KUNGALIG FÖRESKRIFT AV DEN 12 APRIL 1974.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 82410-32-0
Molekylformel C9H13N5O4
Molekylvikt (g/mol) 255.23
InChI-nyckel IRSCQMHQWWYFCW-UHFFFAOYSA-N
Synonym ganciclovir, gancyclovir, cytovene, vitrasert, hydroxyacyclovir, ganciclovirum, zirgan, ganciclovir sodium, cymevene, hhemg
PubChem CID 3454
ChEBI CHEBI:465284
IUPAC-namn 2-amino-9-(1,3-dihydroxipropan-2-yloximetyl)-3H-purin-6-on
LEDER C1=NC2=C(N1COC(CO)CO)NC(=NC2=O)N
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Ganciclovir
Smältpunkt 251.0°C to 252.0°C
Analysprocentintervall 97.5% min. (HPLC)
Förpackning Glasflaska
Kvantitet 1 g
Löslighetsinformation Solubility in water: 3,14g/L (25°C).
Formel vikt 255.23
Procent renhet 98%
compliance-icons
Produktbeteckning
  • Ganciclovir
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Cancerogenitet Kategorija 2
  • Reproduktionstoxicitet på eller via amning
  • Mutagenitet i könsceller Kategorija 1B
  • Reproduktionstoxicitet Kategorija 1B
Faroangivelser
  • H340-Kan orsaka genetiska defekter.
  • H351-Misstänks kunna orsaka cancer.
  • H360Df-Kan skada det ofödda barnet. Misstänks kunna skada fertiliteten.
  • H362-Kan skada spädbarn som ammas.
Skyddsangivelse
  • P201-Inhämta särskilda instruktioner före användning.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P308+P313-Vid exponering eller misstanke om exponering Sök läkarhjälp.
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Contain: Ganciclovir sodium
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.