missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
Ganciclovir EP Impurity J, Mikromol™
Beskrivning
Ganciclovir EP Impurity J
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 2-[2-(Propanoylamino)-6-oxo-1,6-dihydro-9H-purin-9-yl]methoxy]propane-1,3-diyl dipropanoate (Ganciclovir Tripropionate) |
| CAS | 177216-32-9 |
| Analyt- eller komponentnamn | 2-[2-(Propanoylamino)-6-oxo-1,6-dihydro-9H-purin-9-yl]methoxy]propane-1,3-diyl dipropanoate (Ganciclovir Tripropionate) |
| Frakt skick | Room Temperature |
| Molekylformel | C18 H25 N5 O7 |
| Certifikat och efterlevnad | ISO 17025 |
| Synonym | 2-[2-(Propanoylamino)-6-oxo-1,6-dihydro-9H-purin-9-yl]methoxy]propane-1,3-diyl dipropanoate, Ganciclovir Imp. J (EP), Ganciclovir Tripropionate, Ganciclovir Impurity J |
| InChI formel | InChI=1S/C18H25N5O7/c1-4-12(24)20-18-21-16-15(17(27)22-18)19-9-23(16)10-30-11(7-28-13(25)5-2)8-29-14(26)6-3/h9,11H,4-8,10H2,1-3H3,(H2,20,21,22,24,27) |
| LEDER | CCC(=O)NC1=Nc2c(ncn2COC(COC(=O)CC)COC(=O)CC)C(=O)N1 |
| IUPAC-namn | [2-[[6-oxo-2-(propanoylamino)-1H-purin-9-yl]methoxy]-3-propanoyloxypropyl] propanoate |
| Visa mer |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?