Läs mer
Ganciclovir, LoGiCal
Produktkod. 30458054
Change view
Kvantitet:
10 mg
Produktkod. Kvantitet
30458054 10 mg
1 options
Produktkod. 30458054 Leverantör LoGiCal Leverantörsnummer LGCFOR0485.00
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
LoGiCals certifierade referensmaterial som smarta, inbyggda lösningar och stabila isotopmärkta lösningar, med expertdokumentation och stöd. Från rättsmedicinska till kliniska laboratorier, välj LoGiCal för självförtroende, efterlevnad och analytisk excellens.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Ganciclovir
CAS 82410-32-0
Analyt- eller komponentnamn Ganciclovir
Frakt skick Rumstemperatur
Molekylformel C9 H13 N5 O4
Certifikat och efterlevnad ISO 9001
Synonym Ganciclovir, 6H-Purin-6-one, 2-amino-1,9-dihydro-9-[[2-hydroxy-1-(hydroxymethyl)ethoxy]methyl]-, 2-Amino-1,9-dihydro-9-[[2-hydroxy-1-(hydroxymethyl)ethoxy]methyl]-6H-purin-6-one, 2'-NDG, 2'-Nor-2'-deoxyguanosine, 9-(1,3-Dihydroxy-2-propoxymethyl)guanine, BW 759, BW 759U, BW-B 759U, Biolf 62, DHPG, Denosine, Gancyclovir, Ganguard, Ganquard, Gengxiluowei, HHEMG, Hydroxyacyclovir, Nataclovir, Natclovir, RS 21592, Vitrasert
InChI formel InChI=1S/C9H13N5O4/c10-9-12-7-6(8(17)13-9)11-3-14(7)4-18-5(1-15)2-16/h3,5,15-16H,1-2,4H2,(H3,10,12,13,17)
Lösningstyp Snyggt
LEDER NC1=Nc2c(ncn2COC(CO)CO)C(=O)N1
IUPAC-namn 2-amino-9-(1,3-dihydroxypropan-2-yloxymetyl)-1H-purin-6-one
Industry Type Klinisk testning
Molekylvikt (g/mol) 255.23
Kvantitet 10 mg
Formel vikt 255,0968 g/mol