missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
Ganciclovir Mono-O-acetat, Mikromol™
Beskrivning
Ganciclovir Mono-O-acetat, Mikromol
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Ganciclovir Mono-O-acetate |
| CAS | 88110-89-8 |
| Analyt- eller komponentnamn | Ganciclovir Mono-O-acetate |
| Frakt skick | Rumstemperatur |
| Molekylformel | C11 H15 N5 O5 |
| Certifikat och efterlevnad | ISO 9001 |
| Synonym | 6H-Purin-6-one, 9-[[2-(acetyloxy)-1-(hydroxymethyl)ethoxy]methyl]-2-amino-1,9-dihydro-, 2-[(2-Amino-1,6-dihydro-6-oxo-9H-purin-9-yl)methoxy]-3-acetoxy-1-propanol, 2-[(2-amino-6-oxo-1,6-dihydro-9H-purin-9-yl)methoxy]-3-hydroxypropyl acetate, Ganciclovir Mono-O-acetate, Monoacetoxyganciclovir, O-Acetoxyganciclovir |
| InChI formel | InChI=1S/C11H15N5O5/c1-6(18)20-3-7(2-17)21-5-16-4-13-8-9(16)14-11(12)15-10(8)19/h4,7,17H,2-3,5H2,1H3,(H3,12,14,15,19) |
| Lösningstyp | Snyggt |
| LEDER | CC(=O)OCC(CO)OCn1cnc2C(=O)NC(=Nc12)N |
| Visa mer |
Produkttitel
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
¿Detecta una oportunidad de mejora?