Läs mer
Ganciclovir Mono-O-acetat, Mikromol™
Produktkod. 30459974
Change view
Kvantitet:
25 mg
100 mg
4 x 25 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30459974 4 x 25 mg
30050600 25 mg
30050184 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 30459974 Leverantör Mikromol Leverantörsnummer MM0485.1200254AMP
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 01-09-2026
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Discover Mikromol – din pålitliga källa för högkvalitativa läkemedelsreferensstandarder. Stöder noggrann, regelrätt analys med material som är ackrediterat 17034 ISO och utformat för att säkerställa förtroende för varje resultat.
Ganciclovir Mono-O-acetat, Mikromol
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Ganciclovir Mono-O-acetate
CAS 88110-89-8
Analyt- eller komponentnamn Ganciclovir Mono-O-acetate
Frakt skick Rumstemperatur
Molekylformel C11 H15 N5 O5
Certifikat och efterlevnad ISO 9001
Synonym 6H-Purin-6-one, 9-[[2-(acetyloxy)-1-(hydroxymethyl)ethoxy]methyl]-2-amino-1,9-dihydro-, 2-[(2-Amino-1,6-dihydro-6-oxo-9H-purin-9-yl)methoxy]-3-acetoxy-1-propanol, 2-[(2-amino-6-oxo-1,6-dihydro-9H-purin-9-yl)methoxy]-3-hydroxypropyl acetate, Ganciclovir Mono-O-acetate, Monoacetoxyganciclovir, O-Acetoxyganciclovir
InChI formel InChI=1S/C11H15N5O5/c1-6(18)20-3-7(2-17)21-5-16-4-13-8-9(16)14-11(12)15-10(8)19/h4,7,17H,2-3,5H2,1H3,(H3,12,14,15,19)
Lösningstyp Snyggt
LEDER CC(=O)OCC(CO)OCn1cnc2C(=O)NC(=Nc12)N
IUPAC-namn [2-[(2-amino-6-oxo-1H-purin-9-yl)metoxi]-3-hydroxypropyl] acetat
Molekylvikt (g/mol) 297.27
Kvantitet 4 x 25 mg
Formel vikt 297,1073 g/mol
Visa mer Visa mindre
Produkttitel
Välj ett problem
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.