Läs mer
Ganciclovir Mono-O-propionate, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Ganciclovir Mono-O-propionate |
| Kvantitet | 500 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C12H17N5O5/c1-2-8(19)21-4-7(3-18)22-6-17-5-14-9-10(17)15-12(13)16-11(9)20/h5,7,18H,2-4,6H2,1H3,(H3,13,15,16,20) |
| Formel vikt | 311.123 |