Läs mer
Ganciclovirtriacetat, Mikromol™
Produktkod. 18091710
Change view
Kvantitet:
25 mg
Produktkod. Kvantitet
18091710 25 mg
1 options
Produktkod. 18091710 Leverantör Mikromol Leverantörsnummer MM0485.140025
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 30-11-2026
Discover Mikromol – din pålitliga källa för högkvalitativa läkemedelsreferensstandarder. Stöder noggrann, regelrätt analys med material som är ackrediterat 17034 ISO och utformat för att säkerställa förtroende för varje resultat.
Ganciklovirtriacetat
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Ganciclovir Triacetate
CAS 86357-14-4
Analyt- eller komponentnamn Ganciclovir Triacetate
Frakt skick Rumstemperatur
Molekylformel C15 H19 N5 O7
Certifikat och efterlevnad ISO 17025
Synonym N-[9-[[2-(Acetyloxy)-1-[(acetyloxy)methyl]ethoxy]methyl]-6,9-dihydro-6-oxo-1H-purin-2-yl]acetamide, N-Acetyl-di-O-acetyl Ganciclovir, Ganciclovir Triacetate, Triacetyl Ganciclovir
InChI formel InChI=1S/C15H19N5O7/c1-8(21)17-15-18-13-12(14(24)19-15)16-6-20(13)7-27-11(4-25-9(2)22)5-26-10(3)23/h6,11H,4-5,7H2,1-3H3,(H2,17,18,19,21,24)
LEDER CC(=O)NC1=Nc2c(ncn2COC(COC(=O)C)COC(=O)C)C(=O)N1
IUPAC-namn [2-[(2-acetamido-6-oxo-1H-purin-9-yl)metoxi]-3-acetyloxypropyl] acetat
Molekylvikt (g/mol) 381.34
Kvantitet 25 mg
Formel vikt 381,1284 g/mol