Läs mer
Gankyrin Antibody (1F4), Alexa Fluor™ 350, R&D Systems™
Produktkod. 18444103 Handla allt Bio Techne Produkter
Change view
Kvantitet:
0.1 mL
Förpackningsstorlek:
0.1ml
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
18444103 0.1 mL 0.1ml
1 options
Produktkod. 18444103 Leverantör Novus Biologicals Leverantörsnummer NBP259400AF350
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 04-12-2026
A Novus product, part of R&D Systems. Mouse Monoclonal Antibody
Gankyrin Monoclonal antibody specifically detects Gankyrin in Human samples. It is validated for Western Blot, ELISA, Immunofluorescence
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Antigen Gankyrin
Användningsområden Western Blot, ELISA, Immunofluorescence
Klassificering Monoclonal
Klona 1F4
Konjugera Alexa Fluor 350
Formulering 50mM Sodium Borate
Gene Alias 26S proteasome non-ATPase regulatory subunit 10, 26S proteasome regulatory subunit p28, ankyrin repeat protein, dJ889N15.2, gankyrin, hepatocellular carcinoma-associated protein p28-II, p28, p28(GANK), proteasome (prosome, macropain) 26S subunit, non-ATPase, 10
Värd art Mouse
Immunogen Recombinant human Gankyrin (1-226aa) purified from E. coli
Reningsmetod Protein A purified
Kvantitet 0.1 mL
Regulatorisk status RUO
Forskningsdisciplin Cancer, Cell Biology, Tumor Suppressors, Ubiquitin Proteasome Pathway
Primär eller sekundär Primary
Gen-ID (Entrez) 5716
Målarter Human
Innehåll och lagring Store at 4°C in the dark.
Produkttyp Antibody
Form Purified
Isotyp IgG1 κ
Produktlinje Novus