Läs mer
Ganoderic acid A, MedChemExpress
Beskrivning
Ganoderic acid A can inhibit of the JAK-STAT3 signaling pathway, also inhibit proliferation, viability, ROS.
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Ganoderic acid A |
| CAS | 81907-62-2 |
| Färg | White |
| Anteckningar om renhetsgrad | Research |
| Molekylformel | C30H44O7 |
| Kvantitet | 10 mg |
| Löslighetsinformation | DMSO : 62.5 mg/mL (120.97 mM; Need ultrasonic) |
| LEDER | CC1(C)C(CC[C@]2(C)C3=C([C@@]4([C@@H](O)C[C@@H]([C@]4(CC3=O)C)[C@H](C)CC(C[C@@H](C)C(O)=O)=O)C)[C@@H](O)C[C@@]12[H])=O |
| Molekylvikt (g/mol) | 516.67 |
| Formel vikt | 516.67 |
| Visa mer |