Läs mer
Ganoderic Acid A, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Ganoderic Acid A |
| CAS | 81907-62-2 |
| Molekylformel | C30 H44 O7 |
| Kvantitet | 10 mg |
| Synonym | (7β,15α,25R)-7,15-Dihydroxy-3,11,23-trioxo-lanost-8-en-26-oic Acid, Ganoderic acid A |
| InChI formel | InChI=1S/C30H44O7/c1-15(10-17(31)11-16(2)26(36)37)18-12-23(35)30(7)25-19(32)13-21-27(3,4)22(34)8-9-28(21,5)24(25)20(33)14-29(18,30)6/h15-16,18-19,21,23,32,35H,8-14H2,1-7H3,(H,36,37)/t15-,16-,18-,19+,21+,23+,28+,29-,30+/m1/s1 |
| LEDER | C[C@H](CC(=O)C[C@@H](C)C(=O)O)[C@H]1C[C@H](O)[C@@]2(C)C3=C(C(=O)C[C@]12C)[C@@]4(C)CCC(=O)C(C)(C)[C@@H]4C[C@@H]3O |
| IUPAC-namn | (2R,6R)-6-[(5R,7S,10S,13R,14R,15S,17R)-7,15-dihydroxy-4,4,10,13,14-pentamethyl-3,11-dioxo-2,5,6,7,12,15,16,17-octahydro-1H-cyclopenta[a]phenanthren-17-yl]-2-methyl-4-oxoheptanoic acid |
| Molekylvikt (g/mol) | 516.67 |
| Formel vikt | 516.3087 |