Läs mer
Ganodersyra B, TRC
Produktkod. 17948294
Change view
Kvantitet:
1 mg
10 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
17948294 1 mg
17948104 10 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 17948294 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCG2450301MG
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 27-08-2026
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 81907-61-1
Molekylformel C30 H44 O7
Molekylvikt (g/mol) 516.67
Synonym (3β,7β,25R)-3,7-Dihydroxy-11,15,23-trioxolanost-8-en-26-oic Acid
IUPAC-namn (2R,6R)-6-[(3S,5R,7S,10S,13R,14R,17R)-3,7-dihydroxy-4,4,10,13,14-pentametyl-11,15-dioxo-2,3,5,6,7,12,16,17-oktahydro-1H-cyklopenta[a]fenantren-17-yl]-2-metyl-4-oxo-heptansyra
LEDER C[C@H](CC(=O)C[C@@H](C)C(=O)O)[C@H]1CC(=O)[C@@]2(C)C3=C(C(=O)C[C@]12C)[C@@]4(C)CC[C@H](O)C(C)(C)[C@@H]4C[C@@H]3O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Ganoderic Acid B
Kvantitet 1 mg
InChI formel InChI=1S/C30H44O7/c1-15(10-17(31)11-16(2)26(36)37)18-12-23(35)30(7)25-19(32)13-21-27(3,4)22(34)8-9-28(21,5)24(25)20(33)14-29(18,30)6/h15-16,18-19,21-22,32,34H,8-14H2,1-7H3,(H,36,37)/t15-,16-,18-,19+,21+,22+,28+,29-,30+/m1/s1
Formel vikt 516.3087