Läs mer
GANT 58, MedChemExpress
Beskrivning
GANT 58 (NSC 75503) is a potent GLI antagonist that inhibits GLI1-induced transcription with IC50 of 5 μM.
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | GANT 58 |
| Fysisk form | Solid |
| CAS | 64048-12-0 |
| Färg | Yellow |
| Kvantitet | 10 mg |
| Anteckningar om renhetsgrad | Research |
| Molekylformel | C24H16N4S |
| För användning med (applikation) | Cancer-programmed cell death |
| Synonym | NSC 75503 |
| Löslighetsinformation | Ethanol : 20 mg/mL (50.96 mM; Need ultrasonic) ∣DMSO : 9.09 mg/mL (23.16 mM; Need ultrasonic) |
| Visa mer |