missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

GANT 58, MedChemExpress

Produktkod. p-200102150
Encompass_Preferred
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
Förpackningsstorlek:
50mg
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

Produktkod. 16455618

Brand: Medchem Express HY13282

Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

MedChemExpress GANT 58 (NSC 75503) is a potent GLI antagonist that inhibits GLI1-induced transcription with IC50 of 5 μM.

GANT 58 (NSC 75503) is a potent GLI antagonist that inhibits GLI1-induced transcription with IC50 of 5 μM.

Specifikationer

Kemiskt namn eller material GANT 58
Fysisk form Solid
CAS 64048-12-0
Färg Yellow
Kvantitet 10 mg
Anteckningar om renhetsgrad Research
Molekylformel C24H16N4S
För användning med (applikation) Cancer-programmed cell death
Synonym NSC 75503
Löslighetsinformation Ethanol : 20 mg/mL (50.96 mM; Need ultrasonic) ∣DMSO : 9.09 mg/mL (23.16 mM; Need ultrasonic)
LEDER C1(C2=C(C(C3=CC=NC=C3)=C(S2)C4=CC=NC=C4)C5=CC=NC=C5)=CC=NC=C1
Molekylvikt (g/mol) 392.48
Formel vikt 392.48
Procent renhet 99.62%
Kvalitet Research
Visa mer Visa mindre

Research purposes only

Korrigering av produktinnehåll

Fisher Scientific Encompass-programmet erbjuder artiklar som inte ingår i vår distributionsportfölj. Dessa produkter har vanligtvis inga bilder eller detaljerade beskrivningar. Vi är dock angelägna om att förbättra din shoppingupplevelse. Använd formuläret nedan för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.

Produkttitel

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.

Tack! Din feedback har skickats. Fisher Scientific arbetar alltid för att förbättra vårt innehåll åt dig. Vi uppskattar din feedback.