Läs mer
GANT 61, MedChemExpress
Beskrivning
GANT 61 is an inhibitor of Gli1 and Gli2 targeting the Hedgehog/GLI pathway.
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | GANT 61 |
| Fysisk form | Solid |
| CAS | 500579-04-4 |
| Färg | White |
| Kvantitet | 10 mg |
| Anteckningar om renhetsgrad | Research |
| Molekylformel | C27H35N5 |
| För användning med (applikation) | Cancer-programmed cell death |
| Synonym | NSC 136476 |
| Löslighetsinformation | Ethanol : 66.67 mg/mL (155.19 mM; Need ultrasonic) ∣DMSO : 25 mg/mL (58.19 mM; Need ultrasonic) |
| Visa mer |